Få mere at vide
Sodium perborate monohydrate, 95%
Artikelnummer. 10678624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10678624 25 g Plastflaske 25g
10678814 250 g Plastflaske 250g
10337273 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10678624 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 386410250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10332-33-9 | BNaO3·H2O | 99.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10332-33-9
Molekylær formel BNaO3·H2O
Molekylvægt (g/mol) 99.81
MDL nummer MFCD00149230
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium perborate monohydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 94% min. (active oxygen) (Iodometry)
Opløselighedsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formel vægt 99.81
Procent renhed 95%
Emballage Plastflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perborate monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360Df-Kan skade det ufødte barn. Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.