Få mere at vide
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) dihydrat, ACS, 99,0-102,0%
Artikelnummer. 11395019
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395019 50 g 50g
11385019 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11395019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 087683.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til kromatografisk detektion af peptider CAS ∣ : 13755-38-9 ∣ C5H4FeN6Na2O3 ∣ 297,95 g/mol
Til kromatografisk påvisning af peptider. Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-dihydrat, bruges som et vasodilator-lægemiddel til at reducere blodtrykket. Det bruges som et analytisk reagens til påvisning af methylketoner og aminer. Yderligere bruges det som referenceforbindelse til kalibrering af Mossbauer-spektrometer. Det bruges også til kromatografisk påvisning af peptider indeholdende cystin. Det finder anvendelse som farvereagens i udviklingen af tyndtlagskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det bruges også i nærvær af buffere som reagens til ketonstrimler, som bruges til at teste keton i urinen hos en diabetiker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Farve Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99.0-102.0%
Tæthed 1.72
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig ethanol.
Formel vægt 297,95 (261,92 Vandfri)
Procent renhed ≥99%
Grad ACS