Få mere at vide
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III) dihydrat, 98+%
Artikelnummer. 11473970
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473970 500 g 500g
11453970 25 g 25g
11427577 50 g 50g
11463970 100 g 100g
11437577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11473970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15656.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, bruges som et vasodilatormiddel til at reducere blodtrykket. Det bruges som et analytisk reagens til påvisning af methylketoner og aminer. Yderligere bruges det som referenceforbindelse til kalibrering af Mossbauer-spektrometer. Det bruges også til kromatografisk påvisning af peptider indeholdende cystin. Det finder anvendelse som farvereagens i udviklingen af tyndtlagskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det bruges også i nærvær af buffere som reagens til ketonstrimler, som bruges til at teste keton i urinen hos en diabetiker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, bruges som et vasodilatormiddel til at reducere blodtrykket. Det bruges som et analytisk reagens til påvisning af methylketoner og aminer. Yderligere bruges det som referenceforbindelse til kalibrering af Mossbauer-spektrometer. Det bruges også til kromatografisk påvisning af peptider indeholdende cystin. Det finder anvendelse som farvereagens i udviklingen af tyndtlagskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det bruges også i nærvær af buffere som reagens til ketonstrimler, som bruges til at teste keton i urinen hos en diabetiker.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløselig ethanol.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Tæthed 1.72
Lugt Lugtfri
Lineær formel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Mængde 500 g
FN nummer UN1588
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8649
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig ethanol.
Formel vægt 297,95 (261,92 Vandfri)
Procent renhed ≥98%