Få mere at vide
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, 98+%
Artikelnummer. 11463970
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
500g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463970 100 g 100g
11453970 25 g 25g
11427577 50 g 50g
11437577 250 g 250g
11473970 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11463970 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15656.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, bruges som et vasodilatormiddel til at reducere blodtrykket. Det bruges som et analytisk reagens til påvisning af methylketoner og aminer. Yderligere bruges det som referenceforbindelse til kalibrering af Mossbauer-spektrometer. Det bruges også til kromatografisk påvisning af peptider indeholdende cystin. Det finder anvendelse som farvereagens i udviklingen af tyndtlagskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det bruges også i nærvær af buffere som reagens til ketonstrimler, som bruges til at teste keton i urinen hos en diabetiker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)dihydrat, bruges som et vasodilatormiddel til at reducere blodtrykket. Det bruges som et analytisk reagens til påvisning af methylketoner og aminer. Yderligere bruges det som referenceforbindelse til kalibrering af Mossbauer-spektrometer. Det bruges også til kromatografisk påvisning af peptider indeholdende cystin. Det finder anvendelse som farvereagens i udviklingen af tyndtlagskromatografi i kombination med acetaldehyd. Det bruges også i nærvær af buffere som reagens til ketonstrimler, som bruges til at teste keton i urinen hos en diabetiker.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløselig ethanol.
Noter
Hygroskopisk og fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Tæthed 1.72
Lugt Odorless
Lineær formel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Mængde 100 g
FN nummer UN1588
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,8649
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formel vægt 297.95 (261.92 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate