Få mere at vide
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium (para)periodate |
| Smeltepunkt | 300°C |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Na3H2IO6 |
| FN nummer | UN1479 |
| Opløselighedsinformation | 106.7g/L at 20°C |
| Formel vægt | 293.89g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (as H2INa3O6, RT) |
| Vis mere |