Få mere at vide
Natrium p-toluensulfonat, TRC
Artikelnummer. 30412224
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30412224 1 g
1 options
Artikelnummer. 30412224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2245801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium p-Toluenesulfonate
CAS 657-84-1
Molekylær formel C7 H7 O3 S . Na
Mængde 1 g
Synonym Sodium p-Toluensulfonate, Sodium p-Tolyl Sulfonate, Sodium Toluenesulfonate, Sodium Tosylate, Taycatox N 3000, Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, p-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt (7CI,8CI), 4-Methylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Toluenesulfonic Acid Sodium Salt, Chemguard NATS, Cyclophil STS 70, Eltesol ST 34, Eltesol ST 90, Naxonate ST, Pilot STS 32, Sodium 4-Methylbenzenesulfonate, Sodium 4-Toluenesulfonate, Sodium Methylbenzenesulfonate, Sodium p-Methylbenzenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn natrium; 4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 194.183
Formel vægt 194.001