Få mere at vide
Sodium oxide
Beskrivelse
Natriumoxid bruges i kemisk fremstilling, keramik og glas. Ethylbenzen-dehydrogenering og carbondioxidskift-reaktion finder sted under anvendelse af en natriumoxid/aluminiumoxid-katalysator. Det bruges som katalyserende forgasning af CO 2 på kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium oxide |
| Smeltepunkt | >400°C (decomposition) |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1825 |
| Merck Index | 14,8651 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 61.98 |
| Følsomhed | Air and moisture sensitive |
| Tæthed | 2.27 g/mL |