Få mere at vide
Sodium oxide
Artikelnummer. 11314247
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11314247
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036712.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-59-3 | Na2O | 61.979 g/mol
Natriumoxid bruges i kemisk fremstilling, keramik og glas. Ethylbenzen-dehydrogenering og carbondioxidskift-reaktion finder sted under anvendelse af en natriumoxid/aluminiumoxid-katalysator. Det bruges som katalyserende forgasning af CO 2 på kulstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-59-3
Molekylær formel Na2O
Molekylvægt (g/mol) 61.979
MDL nummer MFCD00046201
InChI nøgle KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium oxide, disodium oxide, disodium monoxide, disodium oxygen-2 anion, disodium oxidandiide, sodium oxide 25g, disodium oxygen 2-, 2na.o
PubChem CID 73971
IUPAC navn dinatrium;oxygen(2-)
SMIL [O-2].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxide
Smeltepunkt >400°C (decomposition)
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Perler
Mængde 100 g
FN nummer UN1825
Merck Index 14,8651
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 61.98
Lugt Odorless
Følsomhed Air and moisture sensitive
Tæthed 2.27 g/mL