Få mere at vide
Sodium Oxalate (White Crystals or Powder), Fisher BioReagents
Beskrivelse
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Oxalate |
| CAS | 62-76-0 |
| Smeltepunkt | 250°C |
| Farve | White |
| pH | 8 |
| Tab ved tørring | 0.05% max. |
| Analyseprocentområde | ≥99.0 % |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C2Na2O4 |
| MDL nummer | MFCD00012465 |
| Vis mere |