Få mere at vide
Sodium Oxalate (White Crystals or Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10583505
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10583505 500 g Glass Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 10583505 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP353500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This sodium salt is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Oxalate
CAS 62-76-0
Smeltepunkt 250°C
Farve White
pH 8
Tab ved tørring 0.05% max.
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C2Na2O4
MDL nummer MFCD00012465
Mængde 500 g
Merck Index 15, 8781
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
Opløselighedsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
IUPAC navn disodium;oxalate
Molekylvægt (g/mol) 134.00
PubChem CID 6125
Formel vægt 134
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid