Få mere at vide
Natriumoxalat, TRC
Artikelnummer. 30007431
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007431 50 g
30010229 5 g
30009782 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69934850G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2O4.2Na
Molekylvægt (g/mol) 134
Synonym Disodium oxalate;
IUPAC navn disodium; oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Oxalate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 133.9592