Få mere at vide
Natriumoxalatopløsning, 0,05M, Solstice
Artikelnummer. 15604870
Skift visning
Mængde:
1 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15604870 1 L 1 L
15614870 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15604870 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352401L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    321.33 DKK / 1 L
    Spare 41.67 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Volumetrisk, 0,05 M (COO)2Na2
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate solution
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Lineær formel NaOOCCOONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Formel vægt 134g/mol
Grad Not Available