Få mere at vide
Natriumoxalat, Rent, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10172300 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10172300 500 g 500g
11498842 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10172300 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5800/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2580.00 DKK
    1067.18 DKK / 500g
    Spare 1512.82 DKK
    58% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-05-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 250 °C
Farve Hvid
pH 8
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Emballage Plast pulver krukke
Formel vægt 134g/mol
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /