Få mere at vide
Natriumoxalat, for ACS-analyse, 99,96 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434652 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11434652 1 kg
11414652 100 g
11424652 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434652 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatriumoxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Navn note Til ACS-analyse
Farve Hvid
Tæthed 2.34 (vand = 1)
Mængde 1 kg
Formel vægt 134
Fysisk form Krystallinsk pulver