Få mere at vide
Sodium oxalate, For ACS analysis, 99.96%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414652 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11414652 100 g
11424652 500 g
11434652 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414652 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219143980
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatriumoxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Navn note For ACS analysis
Farve Hvid
Tæthed 2.34 (water = 1)
Analyseprocentområde 0.9996
Mængde 100 g
Formel vægt 134
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Oxalate, ACS
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium oxalate