Få mere at vide
Natriumoxalat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12377183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12377183 500 g Plastflaske 500g
12367183 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Afficher la politique du retour.
Code produit 12377183 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446965000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 DKK
    792.65 DKK / 500g
    Spare 147.35 DKK
    15% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 62-76-0 ∣ C2Na2O4 ∣ 134,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Smeltepunkt 250,0 °C til 270,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCO2Na
Merck Index 15,8781
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 37 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 6,3 g/100 ml vand (100 °C), uopløseligt i ethanol og ether
Formel vægt 134
Grad ACS/Reagens
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium oxalate
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.