Få mere at vide
Natriumoxalat, ACS-reagens
Artikelnummer. 12367183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12367183 100 g Plastflaske 100g
12377183 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12367183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446961000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Smeltepunkt 250.0°C to 270.0°C
Mængde 100 g
Lineær formel NaO2CCO2Na
Merck Index 15,8781
Opløselighedsinformation Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Formel vægt 134
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /