Få mere at vide
Sodium oxalate, ACS, 99.5+%
Artikelnummer. 11358908
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358908 1 kg 1kg
11338908 50 g 50g
11348908 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11358908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041759.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134.00 g/mol
Natriumoxalat bruges som et reduktionsmiddel, som en primær standard til standardisering af kaliumpermanganatopløsninger og som neutralisator til eksoterme sure reaktioner. Det finder anvendelse i metalrensningspræparater, metaludvinding og -separering, blueprint-belægninger, galvaniseringsbade, speciel cementfremstilling, planteernæring samt i tekstil- og farmaceutiske industrier. Det spiller en vigtig rolle at fjerne calciumioner fra blodplasma og forhindrer blodpropper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Smeltepunkt 250°C to 270°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Beilstein 3631622
Merck Index 14,8650
Opløselighedsinformation Soluble in water and formic acid; Insoluble in ether and alcohol.
Formel vægt 134
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.340 g/mL