Få mere at vide
Natriumoxalat, 99%
Artikelnummer. 11444763
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444763 500 g 500g
11434763 100 g 100g
11454763 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444763 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11648.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134,00 g/mol
Natriumoxalat bruges som reduktionsmiddel, som en primær standard til standardisering af kaliumpermanganatopløsninger og som neutralisator til eksoterme sure reaktioner. Det finder anvendelse i metalrensningspræparater, metaludvinding og -separering, blueprint-belægninger, galvaniseringsbade, speciel cementfremstilling, planteernæring samt i tekstil- og farmaceutiske industrier. Det spiller en vigtig rolle at fjerne calciumioner fra blodplasma og forhindrer blodpropper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumoxalat bruges som reduktionsmiddel, som en primær standard til standardisering af kaliumpermanganatopløsninger og som neutralisator til eksoterme sure reaktioner. Det finder anvendelse i metalrensningspræparater, metaludvinding og -separering, blueprint-belægninger, galvaniseringsbade, speciel cementfremstilling, planteernæring samt i tekstil- og farmaceutiske industrier. Det spiller en vigtig rolle at fjerne calciumioner fra blodplasma og forhindrer blodpropper.
Opløselighed
Opløseligt i vand og myresyre. Uopløseligt i æter og alkohol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Smeltepunkt ∼250 °C til 270 °C (dekomponering)
Tæthed 2.34
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 3631622
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,8650
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og myresyre. Uopløselig i æter og alkohol.
Formel vægt 134
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, disodium salt