Learn More
Natriumoxalat, 99,5 %, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Sodium oxalate |
| Navn note | P.A. |
| Smeltepunkt | 250,0 °C til 270,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 7 til 8,5 (2,5% sol ved 20 °C) |
| Tab ved tørring | 0,05% maks. (105 °C) |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | NaO2CCO2Na |
| Mængde | 1 kg |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium oxalate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium oxalate
RUO– Kun brug til forskning
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.