Få mere at vide
Natriumoxalat, ≥99,5%, ACS-reagens, Solstice
Artikelnummer. 15642210
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15642210 500 g Poly flaske 500g
15632210 100 g Poly flaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15642210 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 223433500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1395.00 DKK
    1233.13 DKK / 500g
    Spare 161.87 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
ACS reagens,≥ 99,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Oxalate
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Lineær formel NaOOCCOONa
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3631622
Formel vægt 134g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Emballage Poly flaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium oxalate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium oxalate