Få mere at vide
Natriumoxalat, 98,5%, ekstra rent
Artikelnummer. 10442211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442211 100 g Plastflaske 100g
10052710 500 g Plastflaske 500g
10391614 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10442211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 207721000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00 DKK
    241.05 DKK / 100g
    Spare 15.95 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 62-76-0 | C2Na2O4 | 134,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62-76-0
Molekylær formel C2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 134.00
MDL nummer MFCD00012465
InChI nøgle ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
PubChem CID 6125
IUPAC navn dinatrium;oxalat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium oxalate
Navn note Pure
Smeltepunkt 250,0 °C til 270,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,1% maks. (105 °C, 2 timer)
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Plastflaske
Lineær formel NaO2CCO2Na
Mængde 100 g
Merck Index 15, 8781
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 37 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 6,3 g/100 ml vand (100 °C), uopløseligt i ethanol og ether
Formel vægt 134
Procent renhed 98.5%
Grad Ekstra ren
Uopløseligt stof 0,2% maks. (i vand)
Fysisk form fint pulver