Få mere at vide
Natriumoxalat, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium oxalate |
| Navn note | 0.1N Standardiseret Løsning |
| CAS | 62-76-0 |
| Molekylær formel | C2Na2O4 |
| Lineær formel | Na2C2O4 |
| MDL nummer | MFCD00012465 |
| Mængde | 1 L |
| Fysisk form | Væske |
| Synonym | sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt |
| InChI nøgle | ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L |
| Vis mere |