Få mere at vide
Sodium Orthovanadate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Orthovanadate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1; |
| Formel vægt | 183.8929 |