Få mere at vide
Sodium orthovanadate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491188
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16491188 5 g
1 options
Artikelnummer. 16491188 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYD0852
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and a number of ATPases, most likely acting as a phosphate analogue.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
CAS 13721-39-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel Na3O4V
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation H2O : 8.33 mg/mL (45.29 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMIL [O].[Na].[V]
Molekylvægt (g/mol) 183.91
Formel vægt 183.91
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease