Få mere at vide
Natriumorthovanadat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-221987 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10114740 50 g Plastflaske 50g
10388480 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10114740 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205330500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.91
MDL nummer MFCD00003511
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
Smeltepunkt 850.0°C to 866.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (as Na3VO4)
Lineær formel Na3VO4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formel vægt 183.91
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium orthovanadate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/