Få mere at vide
Natriumorthovanadat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10388480 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 10388480
Brand: Thermo Scientific Acros 205332500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.91
MDL nummer MFCD00003511
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
Smeltepunkt 850.0°C to 866.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (as Na3VO4)
Lineær formel Na3VO4
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formel vægt 183.91
Procent renhed 99%
Emballage Plastflaske