Få mere at vide
Natriumorthovanadat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384909
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384909 25 g 25g
11394909 100 g 100g
11304919 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 081104.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
inhibitor af proteintyrosinfosfatase og alkalisk fosfat
Inhibitor af proteintyrosinfosfatase og alkalisk fosfat Natriumorthovanadat bruges i proteinanalyse i molekylærbiologi og virker som en hæmmer af proteintyrosinfosfataser, alkaliske fosfataser og kinaser. Det bruges også til at fremstille stopopløsningen i dephosphoryleringsassay af insulinreceptorkinase. Det tjener som et reagens i udviklingen af matrixchip, der anvender overfladeimmobiliserede antistoffer. Yderligere anvendes det til bevarelse af proteintyrosylphosphoryleringstilstand i celler og cellelysater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.907
MDL nummer MFCD00003511
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
Smeltepunkt 850°C to 866°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 183.94
Lugt Odorless
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium orthovanadate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium vanadium oxide