Få mere at vide
Natriumorthovanadat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304919
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11304919
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 081104.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
inhibitor af proteintyrosinfosfatase og alkalisk fosfat
Inhibitor af proteintyrosinfosfatase og alkalisk fosfat Natriumorthovanadat bruges i proteinanalyse i molekylærbiologi og virker som en hæmmer af proteintyrosinfosfataser, alkaliske fosfataser og kinaser. Det bruges også til at fremstille stopopløsningen i dephosphoryleringsassay af insulinreceptorkinase. Det tjener som et reagens i udviklingen af matrixchip, der anvender overfladeimmobiliserede antistoffer. Yderligere anvendes det til bevarelse af proteintyrosylphosphoryleringstilstand i celler og cellelysater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.907
MDL nummer MFCD00003511
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
Smeltepunkt 850°C to 866°C
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 183.94