Få mere at vide
Sodium Orthovanadate, 96% min., (Powder), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495721 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11495721 100 g
11485721 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495721 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215966480
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potent alkaline phosphate inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.907
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Orthovanadate
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 96% min.
Formel vægt 183.9