Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Orthovanadate |
| CAS | 13721-39-6 |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 96% min. |
| Molekylær formel | Na3O4V |
| Synonym | sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt |
| InChI nøgle | IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | trinatrium; trioxido(oxo)vanadium |
| Molekylvægt (g/mol) | 183.907 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium Orthovanadate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- P235-Opbevares køligt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium orthovanadate