Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Sodium orthovanadate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742774
:
100mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742774
Brand: Tocris Bioscience™ 2821/100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Protein tyrosine phosphatase inhibitor
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and ATPases. Suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Produkttype Sodium orthovanadate
Molekylvægt (g/mol) 183.91
Inhibitorer Sodium orthovanadate
For Research Use Only