Få mere at vide
Sodium orthovanadate, 100mM aq. soln.
Artikelnummer. 15403009
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15403009 50 mL 50ml
15413009 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60191.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13721-39-6 | Na3O4V | 183.907 g/mol
Natriumorthovanadat, bruges som en hæmmer af adskillige fosfataser og kinaser, såsom proteintyrosinfosfataser (PTP'er), alkalisk fosfatase (ALP) og ATPase. Det virker også som en hæmmer af adenosinkinase (AK ) og phosphofructokinase (PFK). Det undertrykker også p53-medieret apoptose ved transkriptionsafhængige og -uafhængige veje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Natriumorthovanadat, bruges som en hæmmer af adskillige fosfataser og kinaser, såsom proteintyrosinfosfataser (PTP'er), alkalisk fosfatase (ALP) og ATPase. Det virker også som en hæmmer af adenosinkinase (AK ) og phosphofructokinase (PFK). Det undertrykker også p53-medieret apoptose ved transkriptionsafhængige og -uafhængige veje.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand (50 mg/ml, )
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13721-39-6
Molekylær formel Na3O4V
Molekylvægt (g/mol) 183.907
MDL nummer MFCD00003511
InChI nøgle IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthovanadate, trisodium vanadate, sodium o-vanadate, sodium pervanadate, sodium vanadate ortho, trisodium tetraoxovanadate, sodium tetraoxovanadate 3-, vanadic acid, trisodium salt, trisodium orthovanadate, vanadic acid h3vo4 , sodium salt
PubChem CID 61671
ChEBI CHEBI:35607
IUPAC navn trinatrium; trioxido(oxo)vanadium
SMIL [O-][V](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthovanadate
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Lineær formel Na3VO4
Opløselighedsinformation It is soluble in water (50mg/ml,)
Formel vægt 183.94
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100mM aq. soln.