Få mere at vide
Natriumorthosilicat, (blanding af NaOH og Na2SiO3 giver≈ Na4SiO4 i opløsning), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363377
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11363377 1 kg 1kg
11373377 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017568.A1
Request Bulk or Custom Format
Det bruges som affedtningsmiddel, industrielle alkaliske rengøringsmidler, vandbehandling (kedel-feed); klæbemidler, builder i sæber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13472-30-5
Molekylær formel Na4O4Si
Molekylvægt (g/mol) 184.04
MDL nummer MFCD00014252
InChI nøgle POWFTOSLLWLEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium orthosilicate, tetrasodium orthosilicate, tetrasodium silicate, silicic acid h4sio4 , sodium salt 1:4, silicic acid h4sio4 , tetrasodium salt, sodium silicate, ortho, teu2jic5pa, unii-teu2jic5pa, dryorth, sodium silicate 4-
PubChem CID 26051
IUPAC navn tetranatrium;silicat
SMIL [O-][Si]([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium orthosilicate
Navn note Mixture of NaOH and Na2SiO3 yielding ≈ Na4SiO4 in solution
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Soluble in water.