missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium Oleate, TRC

Artikelnummer. 30136590
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136590 50 g
30133091 10 g
30012609 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS96014050G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 143-19-1
Molekylær formel C18H33NaO2
Molekylvægt (g/mol) 304.44
IUPAC navn sodium;(Z)-octadec-9-enoate
SMIL [Na+].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Oleate
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C18H34O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;
Formel vægt 304.2378
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.