Learn More
Natriumoleat, Honeywell Fluka™
Description
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| CAS | 143-19-1 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 15 kg |
| Flammepunkt | 149 °C |
| PubChem CID | 44135713 |
| Procent renhed | ≥82% |
| Emballage | Poly tromme |