Få mere at vide
Sodium Octanoate-8,8,8-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Octanoate-8,8,8-D3 |
| CAS | 1219795-01-3 |
| Molekylær formel | C8H12D3NaO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Sodium Octanoate-8,8,8-d3, Sodium octanoate-8,8,8-d15, Sodium octanoate-8,8,8-D3, Octanoic-8,8,8-d3 acid sodium salt, Octanoic acid 8,8,8-D3 sodium salt, Octanoic acid-d3 sodium salt, Caprylic acid-ω-d3 sodium salt, Sodium caprylate-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [O-]C(CCCCCCC([2H])([2H])[2H])=O.[Na+] |
| IUPAC navn | sodium octanoate-8,8,8-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.21 |
| Formel vægt | 169.12 |