Få mere at vide
Sodium Octanoate-8,8,8-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Octanoate-8,8,8-D3 |
| CAS | 1219795-01-3 |
| Molekylær formel | C8H12D3NaO2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Sodium Octanoate-8,8,8-d3, Sodium octanoate-8,8,8-d15, Sodium octanoate-8,8,8-D3, Octanoic-8,8,8-d3 acid sodium salt, Octanoic acid 8,8,8-D3 sodium salt, Octanoic acid-d3 sodium salt, Caprylic acid-ω-d3 sodium salt, Sodium caprylate-ω-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1D3; |
| SMIL | [O-]C(CCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O.[Na+] |
| IUPAC navn | sodium octanoate-8,8,8-d3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.21 |
| Formel vægt | 169.12 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?