Få mere at vide
Sodium O,O-Dimethyl Thiophosphate (Technical grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | O,O-Dimethylphosphorothioic acid sodium salt |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7O3PS.Na/c1-4-6(3,7)5-2;/h1-2H3,(H,3,7);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 163.9673 |