missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sodium nitroprusside, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488366
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488366 100 mg
16422176 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488366 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0564

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Sodium nitroprusside (Ro 21-2498) is a potent vasodilator working through releasing NO spontaneously in blood.

Sodium nitroprusside (Ro 21-2498) is a potent vasodilator working through releasing NO spontaneously in blood.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium nitroprusside
Fysisk form Solid
CAS 14402-89-2
Farve Reddish Brown
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5FeN6Na2O
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 21-2498
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (381.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (127.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C[Fe-2](C#N)(C#N)(C#N)(N=O)C#N.[Na+].[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 261.92
Formel vægt 261.92
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.