Få mere at vide
Natriumnitroprussiddihydrat krystallinsk MP Biomedicals
Artikelnummer. 11484351 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484351 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484351 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215206125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical grade chemical reagent for laboratory and research applications.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitroprusside
Navn note Dihydrat
CAS 13755-38-9
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
MDL nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC navn dinatriumpentacyano(oxidaniumylidinamino)jernbis(ylium)dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formel vægt 297.95
Procent renhed >99%
Tæthed 7,87 g/cm3 ved 25 °C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Nitroprusside Dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium NitroprussideDihydrate