Få mere at vide
Natriumnitroprussiddihydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11488842 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11488842 100 g Plast pulver krukke 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488842 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/5720/48
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
100g, Plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 13755-38-9
Farve Rød
pH 5
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 100 g
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
MDL nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formel vægt 297,94g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide