Få mere at vide
Natriumnitroferricyanid dihydrat, ACS reagenskvalitet, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750302
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
31750302 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 31750302 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCS0700100B1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitroferricyanide
Navn note Dihydrat
CAS 13755-38-9
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Finkrystaller eller krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Emballage Hvid Poly Bredmundet Flaske
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
MDL nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC navn disodium pentacyano(oxidaniumylidyneamino)ironbis(ylium) dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Procent renhed 99 til 102%
Grad ACS