Få mere at vide
Natriumnitroferricyaniddihydrat, reagens ACS, opfylder kravene hos Reag.Ph.Eur.
Artikelnummer. 10321651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321651 100 g Glasflaske 100g
10239470 25 g Glasflaske 25g
10381691 500 g Glasflaske 500g
10107103 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10321651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 424361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 DKK
    846.65 DKK / 100g
    Spare 163.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitroferricyanide dihydrate
Farve Bordeaux
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.72
Tæthed 1.7200g/mL
Lineær formel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15,878
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn dinatriumpentacyano(oxidaniumylidinamino)jernbis(ylium)dihydrat
Formel vægt 297.94
Procent renhed 99,0 til 102,0 %
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitroferricyanide dihydrate