Få mere at vide
Natriumnitroferricyanid, dihydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598164 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
125 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
125g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15598164 125 g Poly flaske 125g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15598164 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 379204
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitroferricyanide
Navn note Dihydrate
Fysisk form Krystaller
Mængde 125 g
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
Formel vægt 297.95
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Poly flaske