Få mere at vide
Natriumnitroferricyaniddihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10721871 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10721871 100 g Glasflaske 100g
10561461 25 g Glasflaske 25g
10286930 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10721871 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 211641000
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 13755-38-9 ∣ C5H4FeN6Na2O3 ∣ 297,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sodium nitroferricyanide dihydrate
Navn note P.A.
Farve Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.72
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Tæthed 1.7200g/mL
Lineær formel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15, 8780
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
Formel vægt 297.94
Procent renhed ≥99%
Grad Ubedømt
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge