Få mere at vide
Natriumnitroferricyaniddihydrat, 99+%
Artikelnummer. 10561461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561461 25 g Glasflaske 25g
10721871 100 g Glasflaske 100g
10286930 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10561461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211640250
Fra kemikalier til kromatografi
Brug rabatkode 27991
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13755-38-9
Molekylær formel C5H4FeN6Na2O3
Molekylvægt (g/mol) 297.95
MDL nummer MFCD00149192
InChI nøgle JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
SMIL O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitroferricyanide dihydrate
Navn note p.a.
Farve Rød
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometry)
Lineær formel Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15, 8780
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
IUPAC navn dinatrium;jern(4+);nitroxylanion;pentacyanid;dihydrat
Formel vægt 297.94
Procent renhed ≥99%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.72
Tæthed 1.7200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge