Få mere at vide
Natriumnitrit, (USP/FCC), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487241 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11487241 1 kg
11477241 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487241 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0296030191
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Molekylvægt (g/mol) 69.00
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC navn natriumnitrit
SMIL [Na+].[O-]N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrite
Mængde 1 kg
Formel vægt 69
Grad FCC/USP