Få mere at vide
Natriumnitrit, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium nitrite |
| CAS | 7632-00-0 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | N O2 . Na |
| Synonym | Sodium nitrite, Nitrous Acid Sodium Salt, Anti-Rust, E 250, Erinitrit, Filmerine, M 138C, Nitrous Acid Soda, SNS 40, Sodium Nitrite, Sodium Nitrite (NaNO2), Synfat 1004 |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]N=O |
| IUPAC navn | natrium; nitrit |
| Molekylvægt (g/mol) | 69 |
| Formel vægt | 68.9827 |