Få mere at vide
Natriumnitritopløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950894 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12950894 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12950894 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 057 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    725.00 DKK
    527.85 DKK / 1000ml
    Spare 197.15 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Nitrite Solution
Emballage Flaske
CAS 7632-00-0
Molekylær formel NNaO2
Koncentration 0.1 M
MDL nummer MFCD00011118
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]N=O
IUPAC navn natriumnitrit
Molekylvægt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:78870
Grad Eu. Ph. Referencematerialer