Få mere at vide
Natriumnitritopløsning, 0,2M, Solstice
Artikelnummer. 15694910
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15694910 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15694910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 352721L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    465.38 DKK / 1 L
    Spare 59.62 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Volumetrisk, 0,2 M NaNO2 (0,2 N)
Solstices højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og omfatter:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere tilgængelige som koncentrater eller klar-til-brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium nitrite solution
CAS 7632-00-0
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Molekylær formel NNaO2
Lineær formel NaNO2
MDL nummer MFCD00011118
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI nøgle LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Na+].[O-]N=O
IUPAC navn natrium; nitrit
Molekylvægt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formel vægt 69g/mol
Grad Not Available
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.2M